Läs mer
Lackmus, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493462 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493462 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11493462 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215526325
Lakmus, Mörkblått pulver
  • En syra-bas-indikator utvecklad från olika orcinol-innehållande lavar inklusive Lecanora tartarea, Rocella fuciformis och Variolaria dealbata.
  • Det huvudsakliga färgämnet i lackmus är Azolitmus, ett substituerat 7-hydroxi-2-fenoxazonderivat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1393-92-6
MDL-nummer MFCD00131528
Synonym C.I. Natural Red 28, Lackmus, Tournesole, Chhadila
Specifikationer
Färg Mörkblå
pH 5 to 8 (literature)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in ethanol (3mg/mL); partly soluble water (10mg/mL-opaque dark blue solution) or alcohol.
Fysisk form Pulver