Läs mer
Lackmus, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403472 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403472 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11403472 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215526380
Lakmus, Mörkblått pulver
  • En syra-bas-indikator utvecklad från olika orcinol-innehållande lavar inklusive Lecanora tartarea, Rocella fuciformis och Variolaria dealbata.
  • Det huvudsakliga färgämnet i lackmus är Azolitmus, ett substituerat 7-hydroxi-2-fenoxazonderivat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Litmus
CAS 1393-92-6
MDL-nummer MFCD00131528
Synonym C.I. Natural Red 28, Lackmus, Tournesole, Chhadila
Löslighetsinformation Soluble in ethanol (3mg/mL); partly soluble water (10mg/mL-opaque dark blue solution) or alcohol.
Färg Blått
pH 5 to 8 (Literature)
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver