Läs mer
Fisherbrand™ Lakmuspappersrulle
Produktkod. 15980872 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Typ:
Lakmuspapper, blå
Lakmuspapper, rött
Förpackningsstorlek:
4 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
15980872 Lakmuspapper, blå 4 enheter
15990872 Lakmuspapper, rött 4 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15980872
Indikatorpapper utan färgskala. För orientering och justering av pH-värden.
  • Impregnerade indikatorpapper
  • Tillåter pH-justering under speciella kemiska procedurer, inte exakt pH-bestämning
  • Ingen färgskala tillhandahålls
Specifikationer
pH-intervall 5 till 8
Formatera Rulla
För användning med (applikation) För orientering och justering av pH-värden
Typ Lakmuspapper, blå
Längd (metrisk) 5 m