Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lakmus, ren, indikatorgrad
Produktkod. 10164160 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10164160 25 g Glasflaska 25g
10552924 100 g Glasflaska 100g
10494205 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10164160 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 190220250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1393-92-6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1393-92-6
MDL-nummer MFCD00131528
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Litmus
Merck Index 15, 5603
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol
Infrarött spektrum Authentic
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue)
Färg Svart/Blå till Blå
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver eller granulat
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.