Läs mer
Lakmuslösning, ren, indikatorkvalitet, Fisher Chemical™
Produktkod. 11403633 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403633 2.5 L 2.5 L
10284340 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403633 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/2500L/17
Bara null kvar
Lakmuslösning, ren, indikatorkvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 131528
Specifikationer
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska