Läs mer
Litronesib, MedChemExpress
Produktkod. 16466566
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466566 100 mg -
16448797 5 mg 5mg
16442337 50 mg -
16416208 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16466566 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14846
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Litronesib (LY2523355) is a selective mitosis-specific kinesin Eg5 inhibitor, with antitumor activity.
Litronesib (LY2523355) is a selective mitosis-specific kinesin Eg5 inhibitor, with antitumor activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Litronesib
CAS 910634-41-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H37N5O4S2
Kvantitet 100 mg
Synonym LY2523355
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (97.71 mM)
LEDER CC(C)(C)C(N1[C@@](C2=CC=CC=C2)(CNS(CCNCC)(=O)=O)SC(NC(C(C)(C)C)=O)=N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 511.7
Formel vikt 511.7
Procent renhet 99.48%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease