Läs mer
Litronesib Racemate, MedChemExpress
Beskrivning
Litronesib Racemate (LY2523355 Racemate) is the racemate of litronesib. Litronesib is a selective, allosteric inhibitor of kinesin Eg5.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Litronesib Racemate |
| CAS | 546111-97-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H37N5O4S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | LY2523355 Racemate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (195.43 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)(C)C(N1C(C2=CC=CC=C2)(CNS(CCNCC)(=O)=O)SC(NC(C(C)(C)C)=O)=N1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 511.7 |
| Visa mer |