Läs mer
Invitrogen™ Live Cell Imaging-lösning
Produktkod. 17927162
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17927162 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 17927162 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A59688DJ
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Live Cell Imaging Solution från Molecular Probes™ är ett fysiologiskt medium utvecklat för applikationer för avbildning av levande celler som har universell användbarhet i cellbaserad forskning —för avbildning av levande celler, färgladdning och tvättsteg.
Live Cell Imaging Solution från Molecular Probes™ är ett fysiologiskt medium utvecklat för applikationer för avbildning av levande celler som har universell användbarhet i cellbaserad forskning —för avbildning av levande celler, färgladdning och tvättsteg. Det är en optiskt klar, fysiologisk lösning buffrad med HEPES vid pH 7,4 som håller cellerna friska i upp till 4 timmar vid omgivande atmosfär och temperatur. Jämfört med standardmedia ger Live Cell Imaging Solution bättre klarhet, signal-brusförhållande och cellviabilitet.
Enastående egenskaper hos Live Cell Imaging Solution:
• Fysiologisk och kemisk optimering —ger den idealiska lösningen för fluorescensavbildningstillämpningar för levande celler
•Optisk klarhet —ger effektivare bildbehandling och minimal bakgrund
•Utökad buffringskapacitet jämfört med media —för förbättrad
cellviabilitet Få fantastiska resultat med ett medium utformat för att möta kraven på livecellsavbildning
Livecellsavbildning kan vara utmanande. Inte bara måste färgning optimeras för den specifika analysavläsningen, spektral kompatibilitet och signal-till-brusnivå, utan levande cellavbildning av dynamiska processer och cellfysiologi kräver levande observation över tid. Valet av medium är särskilt viktigt för time-lapse avbildning och experiment där celler utsätts för omgivande förhållanden under längre perioder. För tillförlitliga resultat är det viktigt att cellerna är friska och bibehålls så nära fysiologisk temperatur, pH, syrespänning och andra förhållanden som möjligt. Om celler verkar ohälsosamma bör de inte användas för avbildning. Live Cell Imaging Solution har utvecklats specifikt för applikationer för levande cellavbildning; som ett resultat ger den bildskärpa (fig 1), signal-brusförhållande (fig 2) och cellviabilitet som är avsevärt förbättrad jämfört med standardmedia. Förutom levande cellavbildning gör den fysiologiska sammansättningen av Live Cell Imaging Solution den idealisk för andra cellbaserade applikationer, såsom tvättsteg och färgladdning.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Molecular Probes
Reagenstyp Fysiologisk bildbehandlingsbuffert
Innehåll och lagring
Butik på≤ 25 °C.
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Endast för forskning.