Läs mer
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Aqua Dead Cell Stain Kit, för 405 nm excitation
Beskrivning
- Används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering
- Satsen har optimerats och validerats för användning med en violett laserflödescytometer
- Bekvämt förpackad i 40-testflaskor för att säkerställa färgämnets stabilitet och prestanda över tid
- Aminreaktiva färgämnen i lösning kommer att förlora sin effektivitet under en kort tidsperiod, därför rekommenderas att använda injektionsflaskan helt när den har rehydrerats
- Om detta inte är möjligt, alikvotera flaskorna i små volymer och förvara vid -80 °C, undvik frys-upptiningscykler
- LIVE/DEAD™ Fixerbara döda cellfläckar finns i en mängd olika färger för att möta flerfärgspanelbehov
Låg ersättning
- De LIVE/DEAD™ Fixable Aqua Stain valdes baserat på dess fluorescerande egenskaper för att minimera kompensationen mellan andra violetta färgämnen och färgämnen som exciterar från den 488 nm blå lasern
- Det vattenfluorescerande reaktiva färgämnet har ett excitationsmaximum på∼ 375 nm, men det exciteras bra med 405 nm violetta laser
- Den har ett emissionsmaximum på∼ 512 nm, så det kan samlas in i den andra kanalen på de flesta violetta laserflödescytometrar
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Genomtränglig |
| Celltyp | Eukaryota celler |
| Färg | Aqua |
| Innehåll och lagring | Innehåller 2 flaskor av LIVE/DEAD™ fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO. Förvara vid -20 °C. |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Fixerbart Aqua Dead Cell Stain Kit, för 405 nm excitation |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Fläck |
| Typ av färg | LIVE/DEAD™ Fixerbar Aqua Dead Cell Stain |
| Mostrar más |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?