Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Blue Dead Cell Stain Kit, för UV-excitation
Beskrivning
Fixable LIVE/DEAD™ Blue Dead Cell Stain Kit används för att avgöra cellernas livskraft före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning eller innan eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering. Detta kit har optimerats och validerats för användning med en UV-laserflödescytometer.
- Stabila—färger frystorkas i separata flaskor för att bibehålla stabiliteten
- Det robusta—betsningsmönstret är detsamma före och efter fixering
- Ljus signal—möjliggör enkel åtskillnad mellan levande och döda celler i en enda kanal
Stall
Produkten säljs i rör med DMSO och i lyofiliserade flödesrör och plattor som inte kräver DMSO. Aminreaktiva färgämnen i lösning förlorar sin effektivitet över en kort tid, därför rekommenderas att helt använda materialet när det är återfuktat.
Robust
Döda celldiskriminatorfärgningar kan förlora känslighet efter behandling med fixativ som formaldehyd eller etanolbaserade fixeringsmetoder som krävs för intracellulära fosforyleringsstudier. LIVE/DEAD™ Fixable Blue Stain är ett aminreaktivt färgämne som binder kovalent till intracellulära och extracellulära aminer, och färgningsmönstret bevaras efter formaldehydfixering.
Optimal ljusstyrka
Fixable LIVE/DEAD™ Blue Stain valdes baserat på dess fluorescerande egenskaper för att ge en stark signal vid excitation med en UV-laser. Den blåfluorescerande reaktiva färgen har en excitationsmaximum på ∼350 nm, vilket gör den idealisk för användning med en UV-laser och en emission på ∼450 nm. Genom att byta livskraftig färgning från en kanal från den blå 488 nm-lasern till UV-lasern frigörs en kanal på din flödescytometer för andra reagenser som är svåra att hitta i andra färger än FITC eller PE. Genom att använda UV-lasern finns inga spektrala överlappningsproblem med andra vanliga färgämnen, vilket eliminerar behovet av att kompensera livskraftiga färgningar från andra färgämnen i din panel. Eftersom levande och döda celler kan särskiljas med en enda färg och en enda kanal på en flödescytometer är det ett idealiskt val för flerfärgsexperiment.
Hur det fungerar
I celler med komprometterade membran reagerar färgämnet med fria aminer både i cellens inre och på cellytan, vilket ger intensiv fluorescerande färgning. I livskraftiga celler är färgämnets reaktivitet begränsad till cellytans aminer, vilket resulterar i mindre intensiv fluorescens. Skillnaden i intensitet är vanligtvis mer än 50 gånger större än 50 gånger mellan levande och döda celler, vilket möjliggör enkel särskiljning.
Tillgängliga färger
LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell Stains finns i ett brett utbud av färger för att möta dina behov av flerfärgade paneler.
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Genomtränglig |
| Celltyp | Eukaryota celler |
| Färg | Blått |
| Innehåll och lagring | Innehåller 5 flaskor med LIVE/DEAD™ fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO. Förvara vid -20 °C. |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Fixerbart Blue Dead Cell Stain Kit, för UV-excitation |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Dödcellens fläckningskit |
| Typ av färg | LIVE/DEAD™ Fixerbar Blue Dead Cell Stain |
| Visa mer |