Läs mer
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Blue Dead Cell Stain Kit, för UV-excitation
Produktkod. 15582241
Change view
Kvantitet:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15582241 80 analyser 1 uppsättning
10114812 200 analyser Varje
15585313 400 analyser 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15582241 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer L34961
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De LIVE/DEAD™ Fixable Blue Dead Cell Stain Kit används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning, eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering.
  • Används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering
  • Satsen har optimerats och validerats för användning med en UV-laserflödescytometer
  • Bekvämt förpackad i 40-testflaskor för att säkerställa färgämnets stabilitet och prestanda över tid
  • Aminreaktiva färgämnen i lösning kommer att förlora sin effektivitet under en kort tidsperiod, därför rekommenderas att använda injektionsflaskan helt när den har rehydrerats
  • Om detta inte är möjligt, alikvotera flaskorna i små volymer och förvara vid -80 °C, undvik frys-upptiningscykler
  • LIVE/DEAD™ Fixerbara döda cellfläckar finns i en mängd olika färger för att möta flerfärgspanelbehov
Optimal ljusstyrka
  • De LIVE/DEAD™ Fixable Blue Stain valdes baserat på dess fluorescerande egenskaper för att ge en ljus signal när den exciteras med en UV-laser
  • Det blåfluorescerande reaktiva färgämnet har ett excitationsmaximum på∼ 350 nm, vilket gör den idealisk för användning med en UV-laser, och en emission av∼ 450 nm
  • Genom att byta viabilitetsfärgning från en kanal från den blå 488 nm-lasern till UV-lasern frigörs en kanal på flödescytometern för andra reagens som är svåra att hitta i andra färger än FITC eller PE
  • Genom att använda UV-lasern finns det inga spektrala överlappningsproblem med andra vanliga färgämnen, vilket eliminerar behovet av att kompensera livskraftsfläckarna från andra fläckar i panelen
  • Eftersom levande och döda celler kan särskiljas med ett enda färgämne och en enda kanal i en flödescytometer, är det ett idealiskt val för flerfärgsexperiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Genomtränglig
Celltyp Eukaryota celler
Färg Blått
Innehåll och lagring Innehåller 2 flaskor av LIVE/DEAD™ fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO.
Förvara vid -20 °C.
Beskrivning LIVE/DEAD™ Fixerbart Blue Dead Cell Stain Kit, för UV-excitation
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Dödcellens fläckningskit
Typ av färg LIVE/DEAD™ Fixerbar Blue Dead Cell Stain
Emission 450
Excitationsvåglängdsområde 350 nm
Form Solid
Formatera Rör
Produktlinje LIVE/DEAD
Kvantitet 80 analyser
Frakt skick Rumstemperatur
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)