Läs mer
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Fixerbara döda celler fläckprovtagningssats
Produktkod. 10637015
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10637015
missing translation for 'mfr': Molecular Probes™ L34960
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
LIVE/DEAD™ Fixerbara döda cellfläckar används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning, eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering.
  • Används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning, eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering
  • Fläckarna i provtagningssatsen har optimerats och validerats för användning i flödescytometri
  • Fläckar i detta provtagningspaket har bekvämt förpackats i åtta 40-testflaskor för att säkerställa färgämnets stabilitet och prestanda över tid
  • Amin-reaktiva färgämnen i lösning kommer att förlora sin effektivitet under en kort tidsperiod
  • Det rekommenderas att använda injektionsflaskan helt när den har rehydrerats eller alikvotera lösningen och förvara vid -°80 C, undvik frysningsupptiningscykler
  • LIVE/DEAD™ Fixerbara döda cellfläckar finns i en mängd olika färger för att möta flerfärgspanelbehov
  • Provtagningssatsen tillhandahåller en flaska (40 analyser) av var och en av de åtta döda cellfärgerna som finns tillgängliga
Optimal ljusstyrka
  • De LIVE/DEAD™ Fixerbara döda cellfläckar valdes ut baserat på deras fluorescerande egenskaper för att ge en ljus signal när de exciterades med de optimala lasrarna
  • Eftersom levande och döda celler kan särskiljas med ett enda färgämne och en enda kanal i en flödescytometer, är dessa döda celler ett idealiskt val för flerfärgsexperiment
Hitta LIVE/DEAD™ Fixerbar Dead Cell Stain som passar olika behov:
  • För UV-lasrar: blå
  • För violetta lasrar: aqua, violett eller gul
  • För blå lasrar: grön eller röd
  • För röda lasrar: långt-röd eller nära-IR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cellpermeabilitet Genomtränglig
Celltyp Eukaryota celler
Färg Olika
Innehåll och lagring Contians 8 flaskor (1 flaska per färg) av LIVE/DEAD™ fixerbara döda cellfläckar och 500μ L DMSO.
Förvara vid -20 °C.
Beskrivning LIVE/DEAD™ Fixerbara döda celler fläckprovtagningssats
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Döda celler fläckprovtagningssats
Typ av färg Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Emission 450/451/526/575/520/615/665/775
Excitationsvåglängdsområde 350/416/367/400/495/595/650/750 nm
Form Solid
Formatera Rör
Produktlinje LEVANDE/DÖD , Molecular Probes
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)