Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbar Far Red Dead Cell Stain Kit, för 633 eller 635 nm excitation
Produktkod. p-7181473
Kvantitet:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15546790
Brand: Invitrogen™ L34973
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
De LIVE/DEAD™ Fixerbar Far-Red Dead Cell Stain Kit används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning, eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering.
  • Används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering
  • Satsen har optimerats och validerats för användning med en röd laserflödescytometer
  • Bekvämt förpackad i 40-testflaskor för att säkerställa färgämnets stabilitet och prestanda över tid
  • Aminreaktiva färgämnen i lösning kommer att förlora sin effektivitet under en kort tidsperiod, därför rekommenderas att använda injektionsflaskan helt när den har rehydrerats
  • Om detta inte är möjligt, alikvotera flaskorna i små volymer och förvara vid -80 °C, undvik frys-upptiningscykler
  • LIVE/DEAD™ Fixerbara döda cellfläckar finns i en mängd olika färger för att möta flerfärgspanelbehov
Optimal ljusstyrka
  • De LIVE/DEAD™ Fixerbar Far-Red Stain valdes baserat på dess fluorescerande egenskaper för att ge en ljus signal när den exciteras med en röd laser
  • Det långt röda fluorescerande reaktiva färgämnet har ett excitationsmaximum på∼ 633 nm vilket gör den idealisk för användning med den röda eller HeNe lasern med en emission på∼ 655 nm
  • Eftersom levande och döda celler kan särskiljas med ett enda färgämne och en enda kanal i en flödescytometer, är det ett idealiskt val för flerfärgsexperiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Genomtränglig
Celltyp Eukaryota celler
Färg Långt-röd
Innehåll och lagring Innehåller 2 flaskor av LIVE/DEAD™ fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO.
Förvara vid -20 °C.
Beskrivning LIVE/DEAD™ Fixerbar Far Red Dead Cell Stain Kit, för 633 eller 635 nm excitation
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Fläck
Typ av färg LIVE/DEAD™ Fixerbar Far Red Dead Cell Stain
Emission 655
Excitationsvåglängdsområde 633 nm
Form Solid
Formatera Rör
Produktlinje LIVE/DEAD
Kvantitet 80 analyser
Frakt skick Rumstemperatur
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)