Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Green Dead Cell Stain Kit, för 488 nm excitation
Produktkod. 10237152
Kvantitet:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10237152
Brand: Invitrogen™ L23101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De LIVE/DEAD™ Fixable Green Dead Cell Stain Kit används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning, eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering.
  • Används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering
  • Satsen har optimerats och validerats för användning med en blå laserflödescytometer
  • Bekvämt förpackad i 40-testflaskor för att säkerställa färgämnets stabilitet och prestanda över tid
  • Aminreaktiva färgämnen i lösning kommer att förlora sin effektivitet under en kort tidsperiod, därför rekommenderas att använda injektionsflaskan helt när den har rehydrerats
  • Om detta inte är möjligt, alikvotera flaskorna i små volymer och förvara vid -80 °C, undvik frys-upptiningscykler
  • LIVE/DEAD™ Fixerbara döda cellfläckar finns i en mängd olika färger för att möta flerfärgspanelbehov
Optimal ljusstyrka
  • De LIVE/DEAD™ Fixerbar grön färg valdes baserat på dess fluorescerande egenskaper för att ge en ljus signal när den exciteras med en blå 488 nm laser
  • Det grönfluorescerande reaktiva färgämnet har ett excitationsmaximum på∼ 495 nm gör den idealisk för användning med den blå lasern och en emission av∼ 520 nm tillåter insamling i FITC-kanalen
  • Eftersom levande och döda celler kan särskiljas med ett enda färgämne och en enda kanal i en flödescytometer, är det ett idealiskt val för flerfärgsexperiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Genomtränglig
Celltyp Eukaryota celler
Färg Klart
Innehåll och lagring Innehåller 5 flaskor med LIVE/DEAD™ fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO.
Förvara vid -20 °C.
Beskrivning LIVE/DEAD™ Fixerbart Green Dead Cell Stain Kit, för 488 nm excitation
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Fläck
Typ av färg Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Emission 520
Excitationsvåglängdsområde 495 nm
Form Solid
Formatera Rör
Produktlinje LIVE/DEAD
Kvantitet 200 analyser
Frakt skick Rumstemperatur
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)