Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Green Dead Cell Stain Kit, för 488 nm excitation
Beskrivning
- Används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering
- Satsen har optimerats och validerats för användning med en blå laserflödescytometer
- Bekvämt förpackad i 40-testflaskor för att säkerställa färgämnets stabilitet och prestanda över tid
- Aminreaktiva färgämnen i lösning kommer att förlora sin effektivitet under en kort tidsperiod, därför rekommenderas att använda injektionsflaskan helt när den har rehydrerats
- Om detta inte är möjligt, alikvotera flaskorna i små volymer och förvara vid -80 °C, undvik frys-upptiningscykler
- LIVE/DEAD™ Fixerbara döda cellfläckar finns i en mängd olika färger för att möta flerfärgspanelbehov
Optimal ljusstyrka
- De LIVE/DEAD™ Fixerbar grön färg valdes baserat på dess fluorescerande egenskaper för att ge en ljus signal när den exciteras med en blå 488 nm laser
- Det grönfluorescerande reaktiva färgämnet har ett excitationsmaximum på∼ 495 nm gör den idealisk för användning med den blå lasern och en emission av∼ 520 nm tillåter insamling i FITC-kanalen
- Eftersom levande och döda celler kan särskiljas med ett enda färgämne och en enda kanal i en flödescytometer, är det ett idealiskt val för flerfärgsexperiment
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Genomtränglig |
| Celltyp | Eukaryota celler |
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring | Innehåller 10 flaskor med LIVE/DEAD™ fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO. Förvara vid -20 °C. |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Fixerbar grön död cellfläck |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Fläck |
| Typ av färg | Andra etiketter eller färgämnen |
| Visa mer |