Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Lime (506) Viability Kit, för 405 nm excitation
Produktkod. 17354553
Change view
Kvantitet:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17354553 200 analyser
17344553 80 analyser
17364553 400 analyser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17354553 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L34990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4585.00 SEK
    3438.65 SEK / Paket med 200
    Save 1146.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
De LIVE/DEAD Fixerbara viabilitetssatser möjliggör tydlig bestämning av levande och döda celler, vilket möjliggör mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri.
  • Fixerbara viabilitetssatser möjliggör tydlig bestämning av levande och döda celler, vilket möjliggör mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri
  • Celler märkta med LIVE/DEAD Fixerbara viabilitetsfärgämnen kan tvättas, fixeras, permeabiliseras och färgas för intracellulära antigener samtidigt som distinkta levande och döda cellpopulationer bibehålls
  • De smala och unika emissionsspektra är idealiska för att utöka experiment med höga parametrar flödescytometri
  • Designad för att ge en ljus signal med minimal överlappning till intilliggande kanaler, vilket förenklar spektral kompensation
  • Eftersom levande och döda celler kan särskiljas med en enda flödescytometerkanal, är dessa livskraftiga färgämnen ett idealiskt val för flerfärgsexperiment.
  • Deras unika spektrala fingeravtryck är ett värdefullt tillägg till spektrala flödescytometriexperiment
  • Färgämnen har förpackats bekvämt i engångsflaskor för att säkerställa färgämnes stabilitet och prestanda över tid
  • Lös upp färgämnet i den medföljande vattenfria DMSO och använd omedelbart, eller förvara vid -20 °C, undvik frys-upptiningscykler
  • De LIVE/DEAD Fixerbara döda cellers fläckprovtagningssats innehåller en injektionsflaska (40 analyser) av var och en av åtta tillgängliga döda cellfläckar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 200 analyser
Beskrivning LIVE/DEAD™ Fixable Lime (506) Viability Kit, för 405 nm excitation
Formatera Rör
Färg Kalk
Innehåll och lagring Innehåller 5 flaskor med LIVE/DEAD fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO.
Förvara vid -20 °C.
Kompatibla celler Eukaryota celler
Excitation/Emission 405/506 nm
Flödescytometerlaserlinjer 405 nm
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje LIVE/DEAD
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Detektionsmetod fluorescens
Konjugera LIVE/DEAD Fixerbar kalk (506) cellfärgning
För användning med (applikation) Flödescytometri
Produkttyp Cell Viability Kit