Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780) Viability Kit, för 633 nm excitation
Beskrivning
- Fixerbara viabilitetssatser möjliggör tydlig bestämning av levande och döda celler, vilket möjliggör mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri
- Celler märkta med LIVE/DEAD Fixerbara viabilitetsfärgämnen kan tvättas, fixeras, permeabiliseras och färgas för intracellulära antigener samtidigt som distinkta levande och döda cellpopulationer bibehålls
- De smala och unika emissionsspektra är idealiska för att utöka experiment med höga parametrar flödescytometri
- Designad för att ge en ljus signal med minimal överlappning till intilliggande kanaler, vilket förenklar spektral kompensation
- Eftersom levande och döda celler kan särskiljas med en enda flödescytometerkanal, är dessa livskraftiga färgämnen ett idealiskt val för flerfärgsexperiment.
- Deras unika spektrala fingeravtryck är ett värdefullt tillägg till spektrala flödescytometriexperiment
- Färgämnen har förpackats bekvämt i engångsflaskor för att säkerställa färgämnes stabilitet och prestanda över tid
- Lös upp färgämnet i den medföljande vattenfria DMSO och använd omedelbart, eller förvara vid -20 °C, undvik frys-upptiningscykler
- De LIVE/DEAD Fixerbara döda cellers fläckprovtagningssats innehåller en injektionsflaska (40 analyser) av var och en av åtta tillgängliga döda cellfläckar
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 200 analyser |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780) Viability Kit, för 633 nm excitation |
| Formatera | Rör |
| Färg | Nära-IR |
| Innehåll och lagring | Innehåller 5 flaskor med LIVE/DEAD fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO. Förvara vid -20 °C. |
| Kompatibla celler | Eukaryota celler |
| Excitation/Emission | 633/785 nm |
| Flödescytometerlaserlinjer | 633 nm |
| Löslighet | DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |