Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780) Viability Kit, för 633 nm excitation
Produktkod. p-7230015
Kvantitet:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Produktkod. 17324361
Brand: Invitrogen™ L34992
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De LIVE/DEAD Fixerbara viabilitetssatser möjliggör tydlig bestämning av levande och döda celler, vilket möjliggör mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri.
  • Fixerbara viabilitetssatser möjliggör tydlig bestämning av levande och döda celler, vilket möjliggör mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri
  • Celler märkta med LIVE/DEAD Fixerbara viabilitetsfärgämnen kan tvättas, fixeras, permeabiliseras och färgas för intracellulära antigener samtidigt som distinkta levande och döda cellpopulationer bibehålls
  • De smala och unika emissionsspektra är idealiska för att utöka experiment med höga parametrar flödescytometri
  • Designad för att ge en ljus signal med minimal överlappning till intilliggande kanaler, vilket förenklar spektral kompensation
  • Eftersom levande och döda celler kan särskiljas med en enda flödescytometerkanal, är dessa livskraftiga färgämnen ett idealiskt val för flerfärgsexperiment.
  • Deras unika spektrala fingeravtryck är ett värdefullt tillägg till spektrala flödescytometriexperiment
  • Färgämnen har förpackats bekvämt i engångsflaskor för att säkerställa färgämnes stabilitet och prestanda över tid
  • Lös upp färgämnet i den medföljande vattenfria DMSO och använd omedelbart, eller förvara vid -20 °C, undvik frys-upptiningscykler
  • De LIVE/DEAD Fixerbara döda cellers fläckprovtagningssats innehåller en injektionsflaska (40 analyser) av var och en av åtta tillgängliga döda cellfläckar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 80 analyser
Beskrivning LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780) Viability Kit, för 633 nm excitation
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Flödescytometri
Produkttyp Cell Viability Kit
Konjugera LIVE/DEAD Fixerbar nära IR (780) cellfläck
Formatera Rör
Färg Nära-IR
Innehåll och lagring Innehåller 2 flaskor av LIVE/DEAD fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO.
Förvara vid -20 °C.
Kompatibla celler Eukaryota celler
Excitation/Emission 633/785 nm
Flödescytometerlaserlinjer 633 nm
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje LEVANDE/DÖD
För användning med (utrustning) Flödescytometer