Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (876) Viability Kit, för 808 nm excitation
Code produit 17428262
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
17428262 400 analyser
17497772 80 analyser
17408262 80 analyser
17418262 200 analyser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17428262 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L34982
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
De LIVE/DEAD Fixerbara viabilitetssatser möjliggör tydlig bestämning av levande och döda celler, vilket möjliggör mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri.
  • Fixerbara viabilitetssatser möjliggör tydlig bestämning av levande och döda celler, vilket möjliggör mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri
  • Celler märkta med LIVE/DEAD Fixerbara viabilitetsfärgämnen kan tvättas, fixeras, permeabiliseras och färgas för intracellulära antigener samtidigt som distinkta levande och döda cellpopulationer bibehålls
  • De smala och unika emissionsspektra är idealiska för att utöka experiment med höga parametrar flödescytometri
  • Designad för att ge en ljus signal med minimal överlappning till intilliggande kanaler, vilket förenklar spektral kompensation
  • Eftersom levande och döda celler kan särskiljas med en enda flödescytometerkanal, är dessa livskraftiga färgämnen ett idealiskt val för flerfärgsexperiment.
  • Deras unika spektrala fingeravtryck är ett värdefullt tillägg till spektrala flödescytometriexperiment
  • Färgämnen har förpackats bekvämt i engångsflaskor för att säkerställa färgämnes stabilitet och prestanda över tid
  • Lös upp färgämnet i den medföljande vattenfria DMSO och använd omedelbart, eller förvara vid -20 °C, undvik frys-upptiningscykler
  • De LIVE/DEAD Fixerbara döda cellers fläckprovtagningssats innehåller en injektionsflaska (40 analyser) av var och en av åtta tillgängliga döda cellfläckar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kvantitet 400 analyser
Beskrivning LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (876) Viability Kit, för 808 nm excitation
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Flödescytometri
Produkttyp Cell Viability Kit
Konjugera LIVE/DEAD Fixerbar nära IR (876) cellfärgning
Formatera Rör
Färg Nära-IR
Innehåll och lagring Innehåller 10 flaskor med LIVE/DEAD fixerbar dödcellsfärgning och 2 flaskor à 500μ L DMSO.
Förvara vid -20 °C.
Analysera Viabilitetsanalys
Kompatibla celler Eukaryota celler
Excitation/Emission 849/876 nm
Flödescytometerlaserlinjer 808 nm
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje LEVANDE/DÖD
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.