Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbar Near-IR Dead Cell Stain Kit, för 633 eller 635 nm excitation
Beskrivning
Fixable LIVE/DEAD™ Near-IR Dead Cell Stain Kit används för att avgöra cellernas livskraft före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning eller innan eliminering av biologiskt farliga ämnen med formaldehydfixering. Detta kit har optimerats och validerats för användning med en röd laserflödescytometer.
- Stabila—färger frystorkas i separata flaskor för att bibehålla stabiliteten
- Det robusta—betsningsmönstret är detsamma före och efter fixering
- Ljus signal—möjliggör enkel åtskillnad mellan levande och döda celler i en enda kanal
Stall
Produkten säljs i rör med DMSO och i lyofiliserade flödesrör och plattor som inte kräver DMSO. Aminreaktiva färgämnen i lösning förlorar sin effektivitet över en kort tid, därför rekommenderas att helt använda materialet när det är återfuktat.
Robust
Döda celldiskriminatorfärgningar kan förlora känslighet efter behandling med fixativ som formaldehyd eller etanolbaserade fixeringsmetoder som krävs för intracellulär fosforyleringsstudier. Fixable LIVE/DEAD™ Near-IR-färgning är ett aminreaktivt färgämne som binder kovalent till intracellulära och extracellulära aminer, och färgningsmönstret bevaras efter formaldehydfixering.
Optimal ljusstyrka
Den LIVE/DEAD™ fixerbara när-IR-färgningen valdes baserat på dess fluorescerande egenskaper för att ge en ljus signal vid excitation med en röd laser. Den när-IR-fluorescerande reaktiva färgen har en excitationsmaximum på ∼633 nm, vilket gör den idealisk för användning med den röda eller HeNe-lasern med en emission på ∼775 nm. Eftersom levande och döda celler kan särskiljas med en enda färg och en enda kanal på en flödescytometer är den ett idealiskt val för flerfärgsexperiment.
Hur det fungerar
I celler med komprometterade membran reagerar färgämnet med fria aminer både i cellens inre och på cellytan, vilket ger intensiv fluorescerande färgning. I livskraftiga celler är färgämnets reaktivitet begränsad till cellytans aminer, vilket resulterar i mindre intensiv fluorescens. Skillnaden i intensitet är vanligtvis mer än 50 gånger större än 50 gånger mellan levande och döda celler, vilket möjliggör enkel särskiljning.
Tillgängliga färger
LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell Stains finns i ett brett utbud av färger för att möta dina behov av flerfärgade paneler.
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Genomtränglig |
| Celltyp | Eukaryota celler |
| Färg | Nära-IR |
| Innehåll och lagring | Innehåller 10 flaskor med LIVE/DEAD™ fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO. Förvara vid -20 °C. |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Fixerbar Near-IR Dead Cell Stain Kit, för 633 eller 635 nm excitation |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Staining |
| Typ av färg | LIVE/DEAD™ FixableNear-IR Dead Cell Stain |
| Visa mer |