Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbar Red Dead Cell Stain Kit, för 488 nm excitation
Produktkod. 10492872
Kvantitet:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 400
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10492872
Brand: Invitrogen™ L23102
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De LIVE/DEAD™ Fixerbara Red Dead Cell Stain Kit används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning, eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering.
  • Används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering
  • Satsen har optimerats och validerats för användning med en blå laserflödescytometer
  • Bekvämt förpackad i 40-testflaskor för att säkerställa färgämnets stabilitet och prestanda över tid
  • Aminreaktiva färgämnen i lösning kommer att förlora sin effektivitet under en kort tidsperiod, därför rekommenderas att använda injektionsflaskan helt när den har rehydrerats
  • Om detta inte är möjligt, alikvotera flaskorna i små volymer och förvara vid -80 °C, undvik frys-upptiningscykler
  • LIVE/DEAD™ Fixerbara döda cellfläckar finns i en mängd olika färger för att möta flerfärgspanelbehov
Optimal ljusstyrka
  • De LIVE/DEAD™ Fixerbar röd färg valdes baserat på dess fluorescerande egenskaper för att ge en ljus signal när den exciteras med en gul, grön eller blå 488 nm laser
  • Det rödfluorescerande reaktiva färgämnet har ett excitationsmaximum på∼ 595 nm, vilket gör den idealisk för användning med den gula lasern, och en emission av∼ 615 nm, vilket möjliggör uppsamling i 610 eller 630 BP-filtret
  • LIVE/DEAD™ Fixerbar Red Dead Cell-färgning exciteras också bra med den blå 488 nm lasern
  • Eftersom levande och döda celler kan särskiljas med ett enda färgämne och en enda kanal i en flödescytometer, är det ett idealiskt val för flerfärgsexperiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Genomtränglig
Celltyp Eukaryota celler
Färg Rött
Innehåll och lagring Innehåller 5 flaskor med LIVE/DEAD™ fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO.
Förvara vid -20 °C.
Beskrivning LIVE/DEAD™ Fixerbar Red Dead Cell Stain Kit, för 488 nm excitation
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Fläck
Typ av färg LIVE/DEAD™ Fixerbar Red Dead Cell Stain
Emission 615
Excitationsvåglängdsområde 488, 595 nm
Form Solid
Formatera Rör
Produktlinje LIVE/DEAD
Kvantitet 200 analyser
Frakt skick Rumstemperatur
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)