Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Violet Dead Cell Stain Kit, för 405 nm excitation
Produktkod. 15589623
Change view
Kvantitet:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15589623 400 analyser 1 uppsättning
15562731 80 analyser 1 uppsättning
10645203 200 analyser Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15589623 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L34964
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De LIVE/DEAD™ Fixerbart Violet Dead Cell Stain Kit används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning, eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering.
Fixable LIVE/DEAD™ Violet Dead Cell Stain Kit används för att avgöra cellernas livskraft före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning eller innan eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering. Detta kit har optimerats och validerats för användning med en violett laserflödescytometer.
  • Stabila—färger frystorkas i separata flaskor för att bibehålla stabiliteten
  • Det robusta—betsningsmönstret är detsamma före och efter fixering
  • Lågkompensation—minimal spektral överlappning mellan andra fluoroforer
Stall
Produkten säljs i rör med DMSO och i lyofiliserade flödesrör och plattor som inte kräver DMSO. Aminreaktiva färgämnen i lösning förlorar sin effektivitet över en kort tid, därför rekommenderas att helt använda materialet när det är återfuktat.
Robust
Döda celldiskriminatorfärgningar kan förlora känslighet efter behandling med fixativ som formaldehyd eller etanolbaserade fixeringsmetoder som krävs för intracellulära fosforyleringsstudier. LIVE/DEAD™ Fixable Violet Stain är ett aminreaktivt färgämne som binder kovalent till intracellulära och extracellulära aminer, och färgningsmönstret bevaras efter formaldehydfixering.
Låg ersättning
LIVE/DEAD™ Fixable Violet Stain valdes baserat på dess fluorescerande egenskaper för att minimera kompensation mellan andra violetta färgämnen och färgämnen som exciterar från den 488 nm blå lasern. Den violett-fluorescerande reaktiva färgen har en excitationsmaximum på ∼416 nm och exciteras väl med den 405 nm violetta lasern, och den har en emissionsmaximum på ∼451 nm, så den kan samlas in i den första kanalen på de flesta violetta laserflödescytometrar.
Hur det fungerar
I celler med komprometterade membran reagerar färgämnet med fria aminer både i cellens inre och på cellytan, vilket ger intensiv fluorescerande färgning. I livskraftiga celler är färgämnets reaktivitet begränsad till cellytans aminer, vilket resulterar i mindre intensiv fluorescens. Skillnaden i intensitet är vanligtvis mer än 50 gånger större än 50 gånger mellan levande och döda celler, vilket möjliggör enkel särskiljning.
Tillgängliga färger
LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell Stains finns i ett brett utbud av färger för att möta dina behov av flerfärgade paneler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Genomtränglig
Celltyp Eukaryota celler
Färg Violett
Innehåll och lagring Innehåller 10 flaskor med LIVE/DEAD™ fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO.
Förvara vid -20 °C.
Beskrivning LIVE/DEAD™ Fixerbart Violet Dead Cell Stain Kit, för 405 nm excitation
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Staining
Typ av färg LIVE/DEAD™ Fixerbar Violet Dead Cell Stain
Form Solid
Formatera Rör
Produktlinje LIVE/DEAD
Kvantitet 400 analyser
Frakt skick Rumstemperatur
Excitationsvåglängd 416 nm
Emissionsvåglängd 451 nm