Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Yellow Dead Cell Stain Kit, för 405 nm excitation
Kvantitet:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
- Används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering
- Satsen har optimerats och validerats för användning med en violett laserflödescytometer
- Bekvämt förpackad i 40-testflaskor för att säkerställa färgämnets stabilitet och prestanda över tid
- Aminreaktiva färgämnen i lösning kommer att förlora sin effektivitet under en kort tidsperiod, därför rekommenderas att använda injektionsflaskan helt när den har rehydrerats
- Om detta inte är möjligt, alikvotera flaskorna i små volymer och förvara vid -80 °C, undvik frys-upptiningscykler
- LIVE/DEAD™ Fixerbara döda cellfläckar finns i en mängd olika färger för att möta flerfärgspanelbehov
Låg ersättning
- De LIVE/DEAD™ Fixable Yellow Stain valdes baserat på dess fluorescerande egenskaper för att minimera kompensationen mellan andra violetta färgämnen och färgämnen som exciterar från den 488 nm blå lasern
- Det gulfluorescerande reaktiva färgämnet har ett excitationsmaximum på∼ 405 nm, men det exciteras bra med 405 nm violetta laser
- Den har ett emissionsmaximum på∼ 570 nm, så det kan samlas in i den andra eller tredje kanalen på de flesta violetta laserflödescytometrar
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Genomtränglig |
| Celltyp | Eukaryota celler |
| Färg | Gult |
| Innehåll och lagring | Innehåller 2 flaskor av LIVE/DEAD™ fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO. Förvara vid -20 °C. |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Fixerbart Yellow Dead Cell Stain Kit, för 405 nm excitation |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Fläck |
| Typ av färg | LIVE/DEAD™ Fixerbar gul död cellfläck |
| Visa mer |