Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixerbart Yellow Dead Cell Stain Kit, för 405 nm excitation
Produktkod. p-7076039
Kvantitet:
200 analyser
400 analyser
80 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10083364
Brand: Invitrogen™ L34959
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De LIVE/DEAD™ Fixable Yellow Dead Cell Stain Kit används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning, eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering.
  • Används för att bestämma cellernas livsduglighet före fixering och permeabilisering som krävs för intracellulär antikroppsfärgning eller före eliminering av biologiskt farliga material med formaldehydfixering
  • Satsen har optimerats och validerats för användning med en violett laserflödescytometer
  • Bekvämt förpackad i 40-testflaskor för att säkerställa färgämnets stabilitet och prestanda över tid
  • Aminreaktiva färgämnen i lösning kommer att förlora sin effektivitet under en kort tidsperiod, därför rekommenderas att använda injektionsflaskan helt när den har rehydrerats
  • Om detta inte är möjligt, alikvotera flaskorna i små volymer och förvara vid -80 °C, undvik frys-upptiningscykler
  • LIVE/DEAD™ Fixerbara döda cellfläckar finns i en mängd olika färger för att möta flerfärgspanelbehov
Låg ersättning
  • De LIVE/DEAD™ Fixable Yellow Stain valdes baserat på dess fluorescerande egenskaper för att minimera kompensationen mellan andra violetta färgämnen och färgämnen som exciterar från den 488 nm blå lasern
  • Det gulfluorescerande reaktiva färgämnet har ett excitationsmaximum på∼ 405 nm, men det exciteras bra med 405 nm violetta laser
  • Den har ett emissionsmaximum på∼ 570 nm, så det kan samlas in i den andra eller tredje kanalen på de flesta violetta laserflödescytometrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Genomtränglig
Celltyp Eukaryota celler
Färg Gult
Innehåll och lagring Innehåller 5 flaskor med LIVE/DEAD™ fixerbar dödcellsfläck och 500μ L DMSO.
Förvara vid -20 °C.
Beskrivning LIVE/DEAD™ Fixerbart Yellow Dead Cell Stain Kit, för 405 nm excitation
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Fläck
Typ av färg LIVE/DEAD™ Fixerbar gul död cellfläck
Emission 570
Excitationsvåglängdsområde 405 nm
Form Solid
Formatera Rör
Produktlinje LIVE/DEAD
Kvantitet 200 analyser
Frakt skick Rumstemperatur
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)