Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™BacLight™ Kit för bakteriell livskraft och räkning, för flödescytometri
Beskrivning
De LIVE/DEAD™BacLight™ Bacterial Viability and Counting Kit tillåter forskare att på ett tillförlitligt sätt särskilja och kvantifiera levande och döda bakterier med hjälp av en flödescytometer, även i en blandad population som innehåller en rad olika bakterietyper. Detta kit använder en blandning av två nukleinsyrafärger - grönt fluorescerande SYTO™ 9 färgämne och rödfluorescerande propidiumjodid - för viabilitetsbestämningar och en kalibrerad suspension av mikrosfärer för noggranna provvolymmätningar.
Vilken fysiologisk buffert som helst mellan pH 7,0 8,–0, inklusive PBS, kan användas för att späda ut SYTO färgämnen för färgningslösningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska SYTO™ 9 nukleinsyrafärgning (200μ L, 3,34 mM i DMSO), 1 flaska propidiumjodid (200μ L, 20 mM i DMSO) och 1 flaska av en mikrosfärstandard (1,0 mL av 6,0μ m diameter mikrosfärer). Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Formatera | Provrör |
| Typ | Bakteriell livsduglighet och räkningssats |
| Etikett eller färgämne | SYTO™ 9, propidiumjodid |
| Produktlinje | BacLight, LIVE/DEAD |
| Kvantitet | Kit med 100 reaktioner |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Våglängd | SYTO™ 9: 485/498, PI: 535/617 |