Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Viabilitets-/cytotoxicitetsanalyssats (grön/djupröd)
Beskrivning
LIVE/DEAD™ Viabilitets-/cytotoxicitetsanalyssats (grön/djupröd)
- En tvåfärgs fluorescerande cellviabilitetsanalys som samtidigt identifierar levande och döda celler
- Levande celler är märkta med calceinfärgämne och avger en grön fluorescens
- Döda celler är märkta med SYTOX Deep Red färgar och avger en röd fluorescens
- Färgämnen kan multiplexeras med andra orange/röda fluoroforer med kompatibla filterset
- Satsen är lämplig för användning med fluorescensmikroskop eller höginnehållsanalys (HCA) fluorescens flerväggsplattskannrar
- Lätt anpassningsbar för användning av andra fluorescensdetektionssystem
- Analysprinciperna är generella och tillämpliga på de flesta eukaryota celltyper, inklusive vidhäftande och icke-vidhäftande celler
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön, djup röd |
| Innehåll och lagring | •1 injektionsflaska med Calcein AM (levande cellindikator), 40μ L, tillhandahållen som en 2000X (4 mM) lösning i DMSO • 1 flaska av SYTOX Djupröd nukleinsyrafläck (indikator för döda celler), 40μ L, tillhandahålls som en 2000X (500μ M) lösning i DMSO Butik på≤ -20 C, °upprätt på torr plats. Skydda från ljus. |
| Beskrivning | LIVE/DEAD Viabilitets-/cytotoxicitetsanalyssats (grön/djupröd) |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys, Andra fluorescensdetektionssystem |
| Produkttyp | M25 |
| Formatera | Kit |
| Indikator | Calcein, AM (indikator för levande celler), SYTOX™ Djupröd nukleinsyrafläck (indikator för döda celler) |
| Produktlinje | LIVE/DEAD |
| Visa mer |