Läs mer
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Violet Viability/Vitality Kit, för 405 nm excitation
Produktkod. 10649624
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10649624
Brand: Molecular Probes™ L34958
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De LIVE/DEAD™ Violet Viability/Vitality Kit tillhandahåller en tvåfärgs fluorescenscells viabilitets- och vitalitetsanalys som är baserad på samtidig bestämning av levande och döda celler med två prober som mäter kända parametrar för cellhälsa.
  • Ger en tvåfärgad fluorescenscells viabilitets- och vitalitetsanalys
  • Baserat på samtidig bestämning av levande och döda celler med två prober som mäter erkända parametrar för cellhälsa: plasmamembranintegritet och intracellulär esterasaktivitet
  • Calcein violett AM och vattenfluorescerande reaktivt färgämne är optimala färgämnen för denna applikation
  • Båda färgämnena använder den violetta lasern vilket gör att andra laserlinjer kan användas för konventionella fluorokromer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Genomtränglig
Celltyp Eukaryota celler
Färg Aqua, Violet
Innehåll och lagring Innehåller 5 injektionsflaskor med calceinviolettfärgning (25μ g/flaska), 5 flaskor med vattenfluorescerande reaktivt färgämne och 1 flaska DMSO.
Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Beskrivning LIVE/DEAD™ Violet Viability/Vitality Kit, för 405 nm excitation
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produkttyp Fläck
Typ av färg Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Emission Vattenfluorescerande reaktivt färgämne: 367/526 nm
Calcein violett färg: 400/452 nm
Excitationsvåglängdsområde 367/400 nm
Form Frystorkat material
Formatera Rör
Produktlinje LIVE/DEAD
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)