Läs mer
Gibco™ Liver Digest Medium
Beskrivning
Lever Digest Medium är ett kollagenas-dispasmedium för dissociering av livskraftiga leverceller.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Hepatocytceller |
| Klassificering | Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Liver Digest Medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Torr is |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |