Läs mer
Novus Biologicals™ Liver Matched Tumor and Normal Tissue Lysate
Produktkod. 18136967 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
2 Vials
Produktkod. Kvantitet
18136967 2 Vials
1 options
Produktkod. 18136967 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP247089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4815.00 SEK
    4550.70 SEK / Paket med 2
    Save 264.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Two matched 1mg/mL vials (100μg/vial) of human liver tissue lysate, one containing normal tissue and the other tumor tissue, for use in research. Lysates are guaranteed for 6 months from date of receipt.
The Liver Matched Tumor & Normal Tissue Lysate is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vävnad Liver
Kvantitet 2 Vials
Värd art Human
Innehåll och lagring Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.