Läs mer
Gibco™ Leverperfusionsmedium (1X)
Beskrivning
Leverperfusionsmedium är en buffrad, balanserad saltlösning formulerad för att rena levern från blod, förhindra koagulering och initiera att cell-till-cell-kontakten lossnar.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Hepatocytceller |
| Klassificering | Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Leverperfusionsmedium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |