Learn More
R&D Systems™ Liver Tissue Slides (Adult Normal)- Frozen
Artikelnummer. 18215641 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5
Packungsgröße:
Pack of 5
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18215641 5 Pack of 5
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18215641 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP259069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6517.36 SEK
    5643.75 SEK / Paket med 5
    Save 873.61 SEK
    13% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Products arebased on the sample repository network established following the IRB-approved ethical standard and procedures.
  • Species Human
  • Type: Tissue
  • Tissues: Liver
  • Condition: Normal
  • Life Stage: Adult
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cross Reactivity Human
Type Adult Liver Tissue Slides
Quantity 5
Regulatory Status RUO
Specimen Type Tissue
Tissue Condition Normal
Product Line Novus
For Research Use Only.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.