Beskrivning
- Species Human
- Type: Tissue
- Tissues: Liver
- Tissue Condition: Diabetes
Specifikationer
Specifikationer
| Korsreaktivitet | Human |
| Typ | Liver Tissue Slides |
| Kvantitet | 5 |
| Regulatorisk status | RUO |
| Provtyp | Tissue |
| Vävnadsskick | Diabetes |
| Produktlinje | Novus |