Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human levertoxicitet Panel 1, 6plex
Produktkod. 17944691
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
17944691 96 tester
1 options
Produktkod. 17944691 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX06015857901
De ProcartaPlex Human Lever Toxicity Panel 1 6plex möjliggör levertoxicitetsforskning genom att analysera sex proteinmål i en enda brunn med Luminex xMAP teknologi.
De ProcartaPlex Human Lever Toxicity Panel 1 6plex möjliggör levertoxicitetsforskning genom att analysera sex proteinmål i en enda brunn med Luminex xMAP teknologi. Samtidig upptäckt av dessa mål kan hjälpa till att få information om leverfunktion och hepatotoxicitet under läkemedelsutvecklingsstudier.
Panelen tillhandahålls i ett bruksfärdigt format med individuella flaskor med infångnings- och detektionsreagens formulerade i 1X koncentration, vilket kräver mindre pipettering och experimentell installation. Det går inte att kombinera med simplex eller andra paneler. Det kompletterar Human Liver Toxicity Panel 2 5plex (kat. nr. EPX050-15858-901) som tillhandahåller ytterligare fem proteinmål inom samma forskningsområde.
ProcartaPlex förkonfigurerade paneler testas omfattande för analytkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex panelerna levereras med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
Mål: CYP1A2, CYP3A4, CYP2B6, CYP2C9, B2M , GAPDH
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda –25 50μ L-—prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex MagPlex superparamagnetiska mikrosfärpärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgad med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa 100 spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP ¬detektionssystem (Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX system). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en magnetisk pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så den ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Ej kombinerbar
Typ av pärla Magnetisk
Analysintervall Se analysintyg
Formatera Multiplexsats
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Interassay CV Mindre än 15 %
Intraassay CV Mindre än 15 %
Multiplex storlek Plex nr. 6
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Cellysat
Provvolym Cellysat: 25μ L
Innehåll och lagring
•Fånga pärlblandning
• Standardblandningar
• Biotinylerad detektionsantikropp
• Universell analysbuffert
• 10X tvättbuffert
• Läsbuffert
• Streptavidin-PE
• Svart mikroplatta lock
• Plåtskydd
• 8-rörs remsa
• Platt bottenplatta
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Toxikologi