Läs mer
Invitrogen™ LIX-celllysat från råtta (CXCL5) ELISA Utrustning
Produktkod. 15475373
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475373 96 tester 1 uppsättning
17125919 5 x 96 tester -
18567834 10 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15475373 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer ERCXCL5CL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Råttan LIX (CXCL5) ELISA kvantifierar Rt LIX i råttcell- eller vävnadslysat. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Rt LIX. Metodens princip The Rat LIX solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Proteinet som kodas av denna gen är en inflammatorisk kemokin som tillhör CXC-kemokinfamiljen. Denna kemokin produceras samtidigt med interleukin-8 (IL8) som svar på stimulering med antingen interleukin-1 (IL1) eller tumörnekrosfaktor-alfa (TNFA). Denna kemokin är ett potent kemotaxin involverat i neutrofilaktivering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P97885
Analysintervall 8,23 till 6000 pg/ml
Analyskänslighet 15 pg/ml
Kalibreringsområde 15 pg/ml till 6000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Chemokine& Receptorer
Provtyp Celllysater
Specificitet Antikroppsparet som tillhandahålls i detta kit känner igen rått LIX / CXCL5.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Råtta
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gensymbol Cxcl5, Cxcl6
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Celllysbuffert, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Provvolym Celllysat 20μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Cxcl5
Mål CXCL5
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter