Läs mer
Invitrogen™ Mus LIX/CXCL5 ELISA Utrustning
Produktkod. 17125719
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 17125719
Brand: Invitrogen™ EMCXCL5X5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Musen LIX (CXCL5) ELISA kvantifierar Ms LIX i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms LIX. Metodens princip The Mouse LIX solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Proteinet som kodas av denna gen är en inflammatorisk kemokin som tillhör CXC-kemokinfamiljen. Denna kemokin produceras samtidigt med interleukin-8 (IL8) som svar på stimulering med antingen interleukin-1 (IL1) eller tumörnekrosfaktor-alfa (TNFA). Denna kemokin är ett potent kemotaxin involverat i neutrofilaktivering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P50228
Analysintervall 31,25 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 35 pg/mL
Kalibreringsområde 35 pg/ml till 2000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Chemokine& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta,, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), L-Selectin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, g, M-CSF, g MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-Selectin, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Tillräckligt för 5 x 96 Assays
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 20311
Gensymbol AMCF-II,Cxcl6,ENA-78,GCP-2,LIX,Scyb5,Scyb6
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Inflammation
Provvolym Plasma 20μ L, Serum 20μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym AMCF-II, ENA-78, GCP-2, LIX, Scyb5, Scyb6
Mål CXCL5
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter