Läs mer
Lixivaptan, MedChemExpress
Beskrivning
Lixivaptan (VPA-985, WAY-VPA 985) is an orally active and selective vasopressin receptor V2 antagonist, with IC50 values of 1.2 and 2.3 nM for human and rat V2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lixivaptan |
| CAS | 168079-32-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H21ClFN3O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | VPA-985 WAY-VPA 985 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (316.50 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(Cl)C=C(NC(C2=CC(F)=CC=C2C)=O)C=C1)N(C3)C4=CC=CC=C4CN5C3=CC=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.93 |
| Visa mer |