Läs mer
Lixivaptan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lixivaptan |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H21ClFN3O2/c1-17-8-9-19(29)13-23(17)26(33)30-20-10-11-22(24(28)14-20)27(34)32-16-21-6-4-12-31(21)15-18-5-2-3-7-25(18)32/h2-14H,15-16H2,1H3,(H,30,33) |
| Formel vikt | 473.1306 |