Läs mer
LJH685, MedChemExpress
Beskrivning
LJH685 is a potent, ATP-competitive and selective RSK inhibitor, inhibits RSK1, 2, and 3 biochemical activities with IC50s of 6, 5, 4 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LJH685 |
| CAS | 1627710-50-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H21F2N3O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (81.28 mM) |
| LEDER | OC1=C(F)C=C(C2=C(C3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)C=CN=C2)C=C1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.42 |
| Formel vikt | 381.42 |
| Visa mer |