missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
LL-37 Antibody (B-F57), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18122AF594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
LL-37 Monoclonal antibody specifically detects LL-37 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| LL-37 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 18 kDa cationic antimicrobial protein, Antibacterial peptide FALL-39, CAP18, CAP-18, cathelicidin antimicrobial peptide, CRAMP, epididymis secretory sperm binding protein, FALL39, FALL-39, FALL-39 peptide antibiotic, hCAP-181, HSD26, LL37 | |
| Human antimicrobial peptide LL-37. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c node cells | |
| 0.1 mL | |
| Innate Immunity | |
| 820 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA | |
| B-F57 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering