missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ LL-K9-3

Beskrivning
LL-K9-3 is a selective hydrophobic tagging technologies (HyT)-based Degrader of the CDK9-cyclin T1 complex (DC50 values are 589 and 662 nM for cyclin T1 and CDK9, respectively). It comprises a CDK9 inhibitor, SNS 032 (Cat. No. 4075), joined by a glycol linker to hydrophobic tag. LL-K9-3 exhibits no degradation of other CDKs (CDK1, 2, 4, 5, 6, and 7). In 22RV1 cells. LL-K9-3 reduces expression of androgen receptor (AR) and cMyc by inducing selective and synchronous degradation of CDK9 and cyclin T1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[5-[[[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-oxazolyl]methyl]thio]-2-thiazolyl]-1-[[2-[[2-[[(1 R,2 S,5 R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]acetyl]amino]ethyl]sulfonyl]-4-piperidinecarboxamide |
| CAS | 2809353-52-2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Active Degraders |
| Molekylformel | C31H49N5O6S3 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?