Läs mer
LM22A-4, MedChemExpress
Beskrivning
LM22A-4 is a specific agonist of tyrosine kinase receptor B, used for neurological disease research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LM22A-4 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 37988-18-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H21N3O6 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (147.34 mM) ∣DMSO : ≥ 29 mg/mL (85.46 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC(C(NCCO)=O)=CC(C(NCCO)=O)=C1)NCCO |
| Visa mer |