Läs mer
LM22B-10, MedChemExpress
Produktkod. 16486657
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486657 5 mg -
16470297 50 mg -
16444966 100 mg -
16403948 10 mg 10mg
16490106 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16486657 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY104047
MedChemExpress LM22B-10 is an activator of TrkB/TrkC neurotrophin receptor, and can induce TrkB, TrkC, AKT and ERK activation in vitro and in vivo.
LM22B-10 is an activator of TrkB/TrkC neurotrophin receptor, and can induce TrkB, TrkC, AKT and ERK activation in vitro and in vivo.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LM22B-10
Fysisk form Solid
CAS 342777-54-2
Färg Green
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H33ClN2O4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (309.27 mM)
LEDER ClC1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CCO)CCO)C=C2)C3=CC=C(N(CCO)CCO)C=C3)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 485.01
Formel vikt 485.01
Procent renhet 98.6%