missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

LM22B-10, MedChemExpress

Produktkod. 16490106
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490106 2 mg -
16486657 5 mg -
16470297 50 mg -
16444966 100 mg -
16403948 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16490106 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY104047

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress LM22B-10 is an activator of TrkB/TrkC neurotrophin receptor, and can induce TrkB, TrkC, AKT and ERK activation in vitro and in vivo.

LM22B-10 is an activator of TrkB/TrkC neurotrophin receptor, and can induce TrkB, TrkC, AKT and ERK activation in vitro and in vivo.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material LM22B-10
Fysisk form Solid
CAS 342777-54-2
Färg Green
Kvantitet 2 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H33ClN2O4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (309.27 mM)
LEDER ClC1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CCO)CCO)C=C2)C3=CC=C(N(CCO)CCO)C=C3)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 485.01
Formel vikt 485.01
Procent renhet 98.6%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.