Läs mer
LMK-235, MedChemExpress
Beskrivning
LMK-235 is a potent and selective HDAC4/5 inhibitor, inhibits HDAC5, HDAC4, HDAC6, HDAC1, HDAC2, HDAC11 and HDAC8, with IC50s of 4.22 nM, 11.9 nM, 55.7 nM, 320 nM, 881 nM, 852 nM and 1278 nM, respectively, and is used in cancer research.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | LMK-235 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1418033-25-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H22N2O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (101.92 mM) |
| LEDER | O=C(NOCCCCCC(NO)=O)C1=CC(C)=CC(C)=C1 |
| Show More |