missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

LMK-235, MedChemExpress

Produktkod. p-200101275
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16497576

Brand: Medchem Express HY18998

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress LMK-235 is a potent and selective HDAC4/5 inhibitor, inhibits HDAC5, HDAC4, HDAC6, HDAC1, HDAC2, HDAC11 and HDAC8, with IC50s of 4.22 nM, 11.9 nM, 55.7 nM, 320 nM, 881 nM, 852 nM and 1278 nM, respectively, and is used in cancer research.

LMK-235 is a potent and selective HDAC4/5 inhibitor, inhibits HDAC5, HDAC4, HDAC6, HDAC1, HDAC2, HDAC11 and HDAC8, with IC50s of 4.22 nM, 11.9 nM, 55.7 nM, 320 nM, 881 nM, 852 nM and 1278 nM, respectively, and is used in cancer research.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material LMK-235
Fysisk form Solid
CAS 1418033-25-6
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H22N2O4
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (101.92 mM)
LEDER O=C(NOCCCCCC(NO)=O)C1=CC(C)=CC(C)=C1
Molekylvikt (g/mol) 294.35
Formel vikt 294.35
Procent renhet 98.1%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.