Läs mer
LMK 235, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(6-(Hydroxyamino)-6-oxohexyl)oxy]-3,5-dimethylbenzamide |
| CAS | 1418033-25-6 |
| Molekylformel | C11 H14 Br N O . H Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | LMK 235, N-[[6-(Hydroxyamino)-6-oxohexyl]oxy]-3,5-dimethylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14BrNO.ClH/c1-13(2)8-7-11(14)9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6H,7-8H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCC(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-bromophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.6 |
| Formel vikt | 291.003 |