Läs mer
LMK 235, TRC
Produktkod. 30478816
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30478816 5 mg
1 options
Produktkod. 30478816 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4692955MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(6-(Hydroxyamino)-6-oxohexyl)oxy]-3,5-dimethylbenzamide
CAS 1418033-25-6
Molekylformel C11 H14 Br N O . H Cl
Kvantitet 5 mg
Synonym LMK 235, N-[[6-(Hydroxyamino)-6-oxohexyl]oxy]-3,5-dimethylbenzamide
InChI formel InChI=1S/C11H14BrNO.ClH/c1-13(2)8-7-11(14)9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6H,7-8H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn 1-(4-bromophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 292.6
Formel vikt 291.003