missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

LMO3, Mouse anti-Human, Clone: 3H8, Abnova™

Produktkod. 16045575
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16045575 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16045575 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00055885M10.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: QPDTKPKGCAGCNRKIKDRYLLKALDKYWHEDCLKCACCDCRLGEVGSTLYTKANLILCRRDYLRLFGVTGNCAACSKLIPAFEMVMRAKDNVY

Specifikationer

Antigen LMO3
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 3H8
Konjugera Unconjugated
Formulering In 1x PBS, pH 7.4
Gen LIM domain only 3 (rhombotin-like 2)
Genaccessionsnr. NM_018640
Gene Alias DAT1/MGC26081/RBTN3/RBTNL2/RHOM3/Rhom-3
Gensymboler LMO3
Värd art Mouse
Immunogen LMO3 (NP_061110, 5 a.a. ∼ 98 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55885
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG2b κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.