Läs mer
LMP744 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
LMP744 hydrochloride (MJ-III65 hydrochloride) is a DNA intercalator and Topoisomerase I (Top1) inhibitor with antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LMP744 hydrochloride |
| CAS | 308246-57-3 |
| Färg | Dark Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H25ClN2O7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | MJ-III65 hydrochlorideNSC706744 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 105 mg/mL (214.76 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OCCNCCCN1C2=C(C(C3=CC(OCO4)=C4C=C23)=O)C5=CC(OC)=C(OC)C=C5C1=O.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.92 |
| Visa mer |