Läs mer
LMPTP inhibitor 1 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
LMPTP INHIBITOR 1 (dihydrochloride) is a selective inhibitor of low molecular weight protein tyrosine phosphatase (LMPTP), with an IC50 of 0.8 μM LMPTP-A.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LMPTP inhibitor 1 dihydrochloride |
| CAS | 2310135-46-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H38Cl2N4O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 64 mg/mL (123.66 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (96.61 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(C2=NC3=CC=CC=C3C(NCCCN4CCCCC4)=C2)C=C1.Cl.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.53 |
| Formel vikt | 517.53 |
| Visa mer |